Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas con revestimiento de vidrio de 384 pocillos WebSeal Plate+
Obtenga una resistencia química similar a la del vidrio y, a su vez, mantenga las ventajas de manipulación del polipropileno con estas microplacas de polipropileno de 384 pocillos con revestimiento de vidrio.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-P312
Descripción
Las microplacas con revestimiento de vidrio de 384 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ son una alternativa práctica y económica a las placas de vidrio macizo y ofrecen una resistencia química similar al vidrio al tiempo que conservan las ventajas de manipulación del polipropileno. Además, son la opción perfecta para aplicaciones en las que las microplacas de plástico no son adecuadas y eliminan la necesidad de utilizar insertos de vidrio de volumen limitado.
Resistencia a los productos químicos similar a la del vidrio con la facilidad de uso del plástico
- Microplacas de polipropileno ligeras, moldeadas con precisión, revestidas con una capa gruesa de 200 nm de dióxido de silicio
- Resistentes a productos químicos y térmicos, soportan demperaturas de −80 °C a +80 °C
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
- Volúmenes 120 μL o 240 μL
- Pocillos de fondo redondo que garantizan una recuperación óptima de la muestra
Especificaciones
Estándar | |
6 Pk. | |
Glass Coated Microplate | |
384 | |
240 μl | |
6 | |
22 mm |
16 x 24 | |
WebSeal | |
Polipropileno con revestimiento de vidrio | |
180 μl | |
Cuadrado con fondo redondo | |
6/pack |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.