Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de polipropileno de 384 pocillos
Fabricado con polipropileno para una resistencia química óptima y una alta tolerancia a la temperatura. Las™ 384 microplacas Greiner Bio-One Well de polipropileno proporcionan cuatro veces el número de pocillos en 96 una microplaca estándar de pocillos, a la vez que conservan dimensiones externas compatibles con equipos estándar y sistemas automatizados.
Marca: Greiner Bio-One 781280
Descripción
- también son compatibles con sistemas automatizados
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
- Espaciado entre pocillos: 4,5mm
- Características de unión biomolecular bajas
- Resistente a muchos productos químicos de laboratorio estándar, como DMSO
Especificaciones
DIN ISO 9001 | |
Estándar | |
Envases interiores de 10 | |
Genómica | |
384 | |
No estéril | |
V |
Sin ADNasa, ARNasa ni ADN humano | |
16 x 24 | |
Natural | |
Polipropileno | |
De 10 a 130 μl | |
138 μl | |
100/caja |