Learn More
3M™ Mono desechable de protección 4540+ blanco
El protector Coverall 4540 es ideal para aplicaciones en las que se desean altos niveles de protección, rendimiento y comodidad.
236.00€ - 265.00€
Especificaciones
Material | Polietileno y poliéster/laminado de polietileno |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12652565
|
3M™
7100040087 |
M |
265.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11903794
|
3M™
7100040416 |
L |
265.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11993784
|
3M™
7100040415 |
Pequeño |
265.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12662595
|
3M™
7100040086 |
XL |
265.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12672595
|
3M™
7100036529 |
2XL |
265.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11933794
|
3M™
7100041597 |
3X-Large |
265.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11943794
|
3M™
7100041420 |
4XL | |||||||
Descripción
- La tecnología de doble material de primera calidad proporciona tanto un rendimiento protector como comodidad
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
- Material microporoso laminado suave y ligero que no suelta prácticamente ninguna pelusa
- Panel trasero de material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir el estrés por calor
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de tres paneles para una mayor compatibilidad con EPI complementario
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
- Tratamiento antiestático
- Suelta poca pelusa
Especificaciones
Polietileno y poliéster/laminado de polietileno | |
Sí | |
Elástico | |
3 paneles | |
Antiestático |
Blanco | |
Elástico | |
Hooded | |
Con costura doble, Sellado | |
Traje laminado blanco de polipropileno/polietileno, panel posterior azul de polipropileno SMMMS, cremallera trenzada de nailon en poliéster, caucho de neopreno elástico, puños e hilo de poliéster |