Learn More
3M™ Mono de protección 4565 blanco
Comfortable coveralls made with high-performance fabric offer advanced quality and protection in challenging conditions such as exposure to hazardous dusts and particulates.
260.00€ - 330.63€
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Material Polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11927864
Ver documentos
3M™
7100256062
M Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13473336
Ver documentos
3M™
7000034773
L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12682595
Ver documentos
3M™
7000034774
XL
276.00€
paquete de 20
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12692595
Ver documentos
3M™
7000034775
2XL
260.00€
paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Añadir a la cesta
13453486
Ver documentos
3M™
7000089685
3XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11987864
Ver documentos
3M™
7000089686
4XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
14820992
Ver documentos
3M™
7000089684
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Mono tipo 4/5/6 diseñado para ofrecer una barrera muy buena a las partículas peligrosas y salpicaduras y pulverizaciones de líquidos limitadas
  • Fabricado con bicomponente no tejido con laminado de PE de revestimiento ultra bajo para una caída notablemente cómoda
  • Capucha de 3 paneles, cremallera bidireccional y solapa para tormentas sellada y elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Costuras selladas en todo el traje para aumentar la capacidad de resistencia, lo que reduce el riesgo de desgarro y exposición
  • Protección contra agentes biológicos EN 14126
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 hasta clase 2
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Coveralls
Blanco
Elástico
Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
No estéril
ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Polietileno microporoso
Sí
Elástico
Rematada
Antiestático
Class 10 (ISO 4)