Learn More
3M™ Mono de protección gris 4570
El mono de protección 4570 ayuda a proteger contra una gama de chorros químicos y aerosoles, y se ha certificado para los niveles de protección de tipo 3/4/5/6.
53.50€ - 605.00€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Color | Gris |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera frontal con doble solapa cubrecremalleras |
Tipo de costura | Rematada |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15739847
|
3M™
7000089687 |
S |
605.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15257429
|
3M™
7000089688_OLD |
M | N/A | ||||||
15789027
|
3M™
7000089689 |
L |
605.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15799027
|
3M™
7000089690 |
XL |
605.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15709037
|
3M™
7000089691 |
2XL |
605.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15719037
|
3M™
7000089692 |
3XL |
605.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15729037
|
3M™
7000089693 |
4XL |
605.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El mono de protección 3M™ 4570 ofrece resistencia química y mecánica para los trabajadores en entornos con exposición química.El traje ayuda a proteger contra polvo peligroso (Tipo 5), salpicaduras de líquido ligero (Tipo 6), aerosoles de líquido a baja presión (Tipo 4) y chorros de líquido a alta presión (Tipo 3).También está certificado para ofrecer protección contra partículas radioactivas (EN 1073-2) y (EN 14126).Este traje alcanza el máximo rendimiento de clase en todas las pruebas de EN 14126 y supera las normas ASTM F1670 y F1671 para ayudar a proteger contra contaminantes biológicos.
- Un traje protector versátil para muchas aplicaciones
- La cubierta protectora ayuda a proteger contra una gama de chorros químicos y pulverizadores
- El tejido de altas prestaciones con una capa interior suave tratada antiestática ofrece protección y conveniencia
- Las costuras cosidas se sellan con 5 capas de cinta protectora química
- Dos solapas de tormenta crean un doble sello para una protección adicional
- Las grandes presillas para el pulgar y las cremalleras ofrecen comodidad durante el uso guantes
- Puños de poliéster de punto para mayor comodidad del usuario
- Antiestático, bajo pelado, microporoso
- Elástico alrededor de la cabeza para un ajuste seguro
- Elástico alrededor de la cara para garantizar un ajuste seguro
- Elástico en la pantorrilla para proporcionar cierre alrededor de la parte superior del calzado para la protección contra los contaminantes
- Elástico alrededor del tobillo para proteger contra los contaminantes y mejorado ajuste
- Tamaño universal con bridas para proporcionar un buen ajuste una amplia gama de usuarios
- Ligero y cómodo de llevar
Especificaciones
Polietileno | |
Elástico | |
Rematada |
Gris | |
Cremallera frontal con doble solapa cubrecremalleras | |
Ninguno |