Learn More
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440
Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas. La bata de laboratorio de protección desechable 3M cuenta con tratamiento antiestático y se puede usar en aplicaciones de baja exigencia.
Marca: 3M™ 7000089708
255.92 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "27071" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material transpirable y ligero
- Diseñadas para aplicaciones de servicios ligeros
- Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
- Cierre con cremallera
- Tratamiento antiestático
- Puños tejidos
- 3M Catálogo n.º 4440-2XL, 4440-4XL, 4440-M, 4440-XL
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Unisex | |
Blanco | |
Tejido | |
Con costura doble | |
71 a 81 cm | |
Utilizada en catering, salas limpias, fabricación de componentes electrónicos, mantenimiento general, higiene, laboratorios | |
1,93 oz |
Pequeño | |
Polipropileno | |
Cremallera | |
Sí | |
De 28 a 32 pulg | |
CE Category 1 | |
Envasadas individualmente | |
Laminado microporoso |