Learn More
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440
Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas. La bata de laboratorio de protección desechable 3M cuenta con tratamiento antiestático y se puede usar en aplicaciones de baja exigencia.
Marca: 3M™ 7000089712
255.92 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "27071" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material transpirable y ligero
- Diseñado para aplicaciones de trabajo ligero
- Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
- Cierre con cremallera
- Tratamiento antiestático
- Puños elásticos
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
4440-2XL | |
De 40 a 43 pulg | |
CE Category 1 | |
1,93 oz |
2XL | |
Polipropileno | |
Zip | |
Sí | |
Con costura doble | |
102 a 109 cm | |
Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories | |
Laminado microporoso |