Learn More
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440
Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas. La bata de laboratorio de protección desechable 3M cuenta con tratamiento antiestático y se puede usar en aplicaciones de baja exigencia.
Marca:  3M™ 7000089713
255.93 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815121
  • 423.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Material transpirable y ligero
  • Diseñadas para aplicaciones de servicios ligeros
  • Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
  • Cierre con cremallera
  • Tratamiento antiestático
  • Puños tejidos
  • 3M Catálogo n.º 4440-3XL, 3M Catálogo n.º 4440-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio
Unisex
Blanco
Tejido
4440-3XL
De 43 a 46 pulg
CE Category 1
1,93 oz
3XL
Polipropileno
Cremallera
Sí
Con costura doble
109 a 117 cm
Utilizada en catering, salas limpias, fabricación de componentes electrónicos, mantenimiento general, higiene, laboratorios
Laminado microporoso