Learn More
4-(1-Ciclopenten-1-il)morfolina, 96 %
Código de producto. p-7043329
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-52-7
Fórmula molecular C9H15NO
Peso molecular (g/mol) 153.225
Número MDL MFCD00006162
Clave InChI VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
PubChem CID 70294
Nombre IUPAC 4-(ciclopenten-1-il)morfolina
SMILES C1CC=C(C1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine
Densidad 0.957
Punto de ebullición 105°C to 106°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.5118
Cantidad 25 g
Beilstein 117154
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.23
Porcentaje de pureza 96%