Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(1H-tetrazol-5-ilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15430506
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-31-9
Fórmula molecular C8H9BClN5O3
Peso molecular (g/mol) 269.45
Número MDL MFCD06659882
Clave InChI AZODLVUFJXZNTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylcarbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid, hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl benzeneboronic acid, hcl, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylaminocarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-2h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119407
Nombre IUPAC ácido [4-(2H-tetrazol-5-ilcarbamoil)fenil]borónico; clorhidrato
SMILES Cl.OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.45
Porcentaje de pureza 97%