Learn More
Ácido 4-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469667
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886536-37-4
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.95
Número MDL MFCD09027239
Clave InChI DWRAMTYYMNLVBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, pubchem23708, acmc-209qw7, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronicacid, 4-2,2,2-trifluoroethoxyl phenylboronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid, 4-2,2,2-tris fluoranyl ethoxy phenyl boronic acid
PubChem CID 43145300
Nombre IUPAC ácido [4-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(OCC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 191°C to 194°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 98%