Learn More
4-(2-Hidroxifenil)-2-(1-piperidinil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
315.00€ - 1265.00€
CAS | 916497-18-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H16N2OS |
Peso molecular (g/mol) | 260.36 |
Número MDL | MFCD22682977 |
Clave InChI | CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole |
PubChem CID | 15984509 |
Nombre IUPAC | 2-(2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-4-il)fenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
916497-18-2 | |
260.36 | |
CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N | |
15984509 | |
OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1 |
C14H16N2OS | |
MFCD22682977 | |
2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole | |
2-(2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-4-il)fenol |
Especificaciones
4-(2-Hydroxyphenyl)-2-(1-piperidinyl)thiazole | |
C14H16N2OS | |
2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole | |
OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1 | |
260.36 | |
289.29 |
916497-18-2 | |
MFCD22682977 | |
CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-4-il)fenol | |
15984509 | |
97% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes