Learn More
4-[3-Cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-[3-cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
La 4-[3-cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline |
Quantità | 1 g |
Sensibilità | Light sensitive |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
Peso formulazione | 505.72 |
Percent Purity | 97% |