Learn More
4-[3-Cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470926
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS: 231278-20-9 | C21H14ClFIN3O | 505.72 g/mol
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-[3-cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 231278-20-9
Formula molecolare C21H14ClFIN3O
Molecular Weight (g/mol) 505.72
Numero MDL MFCD09998827
InChI Key UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
PubChem CID 10174519
IUPAC Name N-[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]fenil]-6-yodoquinazolin-4-amina
SMILES FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 505.72
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato