Learn More
Ácido 4-(3-fluorofenilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035475
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874288-05-8
Fórmula molecular C13H11BFNO3
Peso molecular (g/mol) 259.04
Número MDL MFCD09027204
Clave InChI CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
PubChem CID 44717609
Nombre IUPAC ácido [4-[(3-fluorofenil)carbamoil]fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.04
Porcentaje de pureza 98%