Learn More
4-(3-Piperidiniloxi)benzamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459770
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912761-79-6
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.272
Número MDL MFCD08061104
Clave InChI OONWJLYEKQSBAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-piperidinyloxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy benzamide, 4-piperidin-3-yl oxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy-benzamide
PubChem CID 44721292
Nombre IUPAC 4-piperidin-3-iloxibenzamida
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Piperidinyloxy)benzamide
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 96%