Learn More
4-(3-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409780
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-34-7
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD08061105
Clave InChI KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 44721293
Nombre IUPAC 4-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%