Learn More
4-(3-tienil)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(3-Thienyl)benzaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |