Learn More
4,4',4″-Trimetiltrifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado para la investigación proteómica. También se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y tetrahidrofurano (THF).
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Utilizado para la investigación proteómica. También se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y tetrahidrofurano (THF).
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine |
Punto de fusión | 114°C to 118°C (literature) |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2215309 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.41 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |