Learn More
4,4'-Bis(dimetilamino)bencil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509506 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 17078-27-2 | C18H20N2O2 | 296.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17078-27-2
Fórmula molecular C18H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 296.36
Clave InChI AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
PubChem CID 222570
Nombre IUPAC 1,2-bis[4-(dimetilamino)fenil]etano-1,2-diona
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil
Punto de fusión 200.0°C to 204.0°C
Color Verde a verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Nombre del producto
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzil