Learn More
4-(4-Clorobenzoil)piridina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026521
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 14548-48-2 | C12H8ClNO | 217.652 g/mol
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-clorobenzoil)piridina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14548-48-2
Fórmula molecular C12H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 217.652
Número MDL MFCD00006431
Clave InChI YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone
PubChem CID 98503
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-piridin-4-ilmetanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.66
Porcentaje de pureza ≥99%