Learn More
4,4'-Difluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190.193 g/mol
32.60€ - 102.00€
CAS | 398-23-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H8F2 |
Peso molecular (g/mol) | 190.193 |
Número MDL | MFCD00000349 |
Clave InChI | PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro |
PubChem CID | 9811 |
Nombre IUPAC | 1-fluoro-4-(4-fluorofenil)benceno |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11308115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08361.03 |
1 g |
32.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11318115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08361.06 |
5 g |
102.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
398-23-2 | |
190.193 | |
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N | |
9811 | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F |
C12H8F2 | |
MFCD00000349 | |
4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro | |
1-fluoro-4-(4-fluorofenil)benceno |
Especificaciones
4,4'-Difluorobiphenyl | |
87°C to 89°C | |
C12H8F2 | |
UN3152 | |
14,3149 | |
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-4-(4-fluorofenil)benceno | |
9811 | |
99% |
398-23-2 | |
254°C to 255°C | |
MFCD00000349 | |
2044699 | |
4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F | |
190.193 | |
190.19 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:BIFENILOS POLIHALOGENADOS, SÓLIDO