Learn More
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049645
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-13-8
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00009695
Clave InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densidad 0.944 g/mL
Punto de ebullición 73°C to 74°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 64°C (148°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido