Learn More
4-(4-Fluorobenzoil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine is used for increasing cardiac contractility and for the treatment of congestive heart failure, and pharmaceutical compositions and for the preparation thereof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-(4-fluorobenzoil)piridina se utiliza para el aumento de la contractilidad cardiaca y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva, así como en composiciones farmacéuticas y su preparación.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine |
Punto de fusión | 85°C to 87°C |
Cantidad | 25 g |
Nombre IUPAC | (4-fluorofenil)-piridin-4-ilmetanona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.2 |
Porcentaje de pureza | 99% |