Learn More
4-(4-metoxifenoxi)piperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489720
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162402-33-7
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD08059670
Clave InChI HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
PubChem CID 3409233
Nombre IUPAC 4-(4-metoxifenoxi)piperidina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 99%