Learn More
4'-(4-Metil-2-piperidinilsulfonil)acetanilida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7040655
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1858240-55-7
Fórmula molecular C14H20N2O3S
Peso molecular (g/mol) 296.39
Número MDL MFCD22683128
Clave InChI LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide
PubChem CID 121237459
Nombre IUPAC N-[4-(4-metilpiperidin-2-il)sulfonilfenil]acetamida
SMILES CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.38
Porcentaje de pureza 97%