Learn More
Ácido 4,5-dimetil-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
46.70€ - 179.00€
CAS | 89639-83-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O3 |
Peso molecular (g/mol) | 140.138 |
Número MDL | MFCD00085031 |
Clave InChI | BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2774924 |
Nombre IUPAC | ácido 4,5-dimetilfurano-2-carboxílico |
SMILES | CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10304612
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB08890CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
46.70€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10314612
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB08890DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
59.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10326834
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB08890DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
179.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
89639-83-8 | |
140.138 | |
BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4,5-dimetilfurano-2-carboxílico |
C7H8O3 | |
MFCD00085031 | |
2774924 | |
CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C |
Especificaciones
4, 5-Dimethyl-2-furoic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00085031 | |
BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4,5-dimetilfurano-2-carboxílico | |
2774924 | |
97% |
89639-83-8 | |
100.0 | |
C7H8O3 | |
4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid | |
CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C | |
140.138 | |
140.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia