Learn More
4,6-Difluoroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Poco soluble (0,062 g/l) (25 °C), calculado.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Poco soluble (0,062 g/l) (25 °C), calculado.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,6-Difluoroindole |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air sensitive |
Sinónimo | 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |