Learn More
4-(6-Hidrazino-4-pirimidinil)morfolina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476427
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5767-36-2
Fórmula molecular C8H13N5O
Peso molecular (g/mol) 195.226
Número MDL MFCD11655642
Clave InChI XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
Nombre IUPAC (6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)hidrazina
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Punto de fusión 162°C to 163°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 96%