Learn More
Ácido 4,7-dimetilpirazolo[5,1-c][1,2,4]triazina-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2701063
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 175137-58-3
Fórmula molecular C8H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 192.178
Número MDL MFCD00067873
Clave InChI JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
PubChem CID 2778429
Nombre IUPAC ácido 4,7-dimetilpirazolo[5,1-c][1,2,4]triazina-3-carboxílico
SMILES CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.18
Porcentaje de pureza 95%