Learn More
Ácido 4-acetoximetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035252
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326496-51-9
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.993
Número MDL MFCD08235082
Clave InChI FPQABEOUQSYDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetoxymethyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid, 4-acetyloxy methyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethylbenzeneboronic acid, 4-acetoxymethyl phenyl boronicacid, 4-acetyloxy methyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid 97
PubChem CID 10583943
Nombre IUPAC ácido [4-(acetiloximetil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 81°C to 83°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%