Learn More
Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479242
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1788-10-9
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.65
Número MDL MFCD00800269
Clave InChI FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
Nombre IUPAC cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83°C to 87°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3CCO(C6H4)SO2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.