Learn More
Ácido 4-acetilfenoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7043359
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-81-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00014363
Clave InChI KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
Nombre IUPAC ácido 2-(4-acetilfenoxi)acético
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1956136
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥98%