Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-(3-metoxi-2-piridil)piperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469205
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1301739-00-3
Fórmula molecular C11H18ClN3O
Peso molecular (g/mol) 243.735
Número MDL MFCD11869912
Clave InChI QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
Nombre IUPAC 1-(3-metoxipiridin-2-il)piperidina-4-amina;clorhidrato
SMILES COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.73