Learn More
4-Amino-6-cloropirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032488
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14160-93-1
Fórmula molecular C5H4ClN3O
Peso molecular (g/mol) 157.56
Número MDL MFCD03789626
Clave InChI GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
Nombre IUPAC 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%