Learn More
4-(Aminometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10235054
4-(Aminometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 g, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10235054
Marca: Thermo Scientific Acros 382085000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3731-53-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Clave InChI TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
Nombre IUPAC piridin-4-ilmetanamina
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)pyridine
Punto de fusión -8.0°C
Densidad 1.0650g/mL
Punto de ebullición 228.0°C to 230.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5515
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.065
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-(Aminometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >