Learn More
4-Aminofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
26.35€ - 398.00€
CAS 123-30-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00007869
Clave InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
Nombre IUPAC 4-aminofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11349429
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.18
50 g
26.35€
50 g
11430104
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.30
250 g
38.40€
250 g
11420104
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.0B
1000 g
102.00€
1000 g
11440104
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.0I
5000 g
398.00€
5000 g
Descripción
Descripción
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminofenol se utiliza como colorante para textiles, cabello, pieles y plumas. También se utiliza como revelador fotográfico. Se aplica como intermedio químico en productos farmacéuticos y colorantes. Además, actúa como un intermedio final en la preparación del paracetamol.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, acetato de etilo, acetona, agua caliente, dimetilsulfóxido y alcalinos. Ligeramente soluble en tolueno, éter dietílico, etanol, ácido trifluoroacético y agua fría. Insoluble en benceno y cloroformo.
Notas
ncompatibles con ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
123-30-8
109.128
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
403
4-aminofenol
C6H7NO
MFCD00007869
p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
CHEBI:17602
C1=CC(=CC=C1N)O
Especificaciones
4-Aminophenol
186°C to 190°C
284°C (decomposition)
98%
C6H7NO
UN2512
Air and light sensitive
p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
4-aminofenol
403
109.13
123-30-8
1.29
195°C (383°F)
Phenol-like
MFCD00007869
385836
14,462
Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
C1=CC(=CC=C1N)O
109.128
CHEBI:17602
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H341-H302-H332
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P501c
H302+H332-H341
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINOFENOLES (O-;M-;P-)
missing translation for 'einecsNumber' : 204-616-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ5075000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
Nombre del producto
  • 4-Aminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Aminophenol