Learn More
Hidrato de 4-benzamidopiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 4-Benzamidopiperidine hydrate |
Punto de fusión | 136°C to 146°C |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.27 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur