Learn More
Hidrato de 4-benzamidopiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362159
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33953-37-6
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD01314226
Clave InChI JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine
PubChem CID 118120
Nombre IUPAC N-piperidin-4-ilbenzamida
SMILES O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzamidopiperidine hydrate
Punto de fusión 136°C to 146°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%