Learn More
Ácido 4-benciloxi-3-clorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035319
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845551-44-2
Fórmula molecular C13H12BClO3
Peso molecular (g/mol) 262.496
Número MDL MFCD04115642
Clave InChI AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-chlorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-phenylmethoxy phenyl, b-3-chloro-4-phenylmethoxy phenyl-boronic acid, akos brn-0594, acmc-209pvk, 4-benzyloxy-3-chlorophenylboro
PubChem CID 3763657
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 154°C to 162°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.5
Porcentaje de pureza 98%