Learn More
Ácido 4-benciloxi-3-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7047283
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133057-83-7
Fórmula molecular C13H12BFO3
Peso molecular (g/mol) 246.044
Número MDL MFCD00994627
Clave InChI DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
PubChem CID 2737788
Nombre IUPAC Ácido (3-fluoro-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.04
Porcentaje de pureza 98%