Learn More
ácido 4-benciloxi-3-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034763
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 243990-53-6
Fórmula molecular C14H15BO4
Peso molecular (g/mol) 258.08
Número MDL MFCD09027252
Clave InChI PBVVDNNISDIUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-methoxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxoy-3-methoxyphenylboronic acid, acmc-209gbw, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronicacid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 10682603
Nombre IUPAC ácido (3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES COC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 200°C to 203°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.08
Porcentaje de pureza 98%