Learn More
Ácido 4-benciloxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7027528
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio electrónico. También se utiliza en espectroscopía de HPLC y RMN.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146631-00-7
Fórmula molecular C13H13BO3
Peso molecular (g/mol) 228.054
Número MDL MFCD01075705
Clave InChI DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
PubChem CID 2734314
Nombre IUPAC ácido (4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 193°C to 198°C
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.06
Porcentaje de pureza 97%