Learn More
4-(Benciloxicarbonilamino)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11341929
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16801-63-1
Fórmula molecular C14H17NO3
Peso molecular (g/mol) 247.29
Número MDL MFCD06658393
Clave InChI VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
PubChem CID 14615292
Nombre IUPAC benzyl N-(4-oxocyclohexyl)carbamate
SMILES O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone
Punto de fusión 81°C to 83°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Porcentaje de pureza 97%