Learn More
Isocianato de 4-bifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92-95-5 | C13H9NO | 195.22 g/mol
68.34€ - 218.09€
CAS 92-95-5
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00037089
Clave InChI WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
PubChem CID 3612319
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-fenilbenceno
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11612699
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
438500010
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11955691
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
438500050
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
92-95-5
195.22
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
3612319
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
C13H9NO
MFCD00037089
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
1-isocianato-4-fenilbenceno
Specifications
4-Biphenyl isocyanate
96.0
60.0°C to 61.0°C
110.0°C to 112.0°C (1.0 mmHg)
96% min. (GC)
C13H9NO
15,10271
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
1-isocianato-4-fenilbenceno
3612319
97%
92-95-5
100.0
Marrón a naranja
Auténtico
Frasco de vidrio
MFCD00037089
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
195.22
195.22
Solución
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón
Palabra de aviso de GHS:Peligro
Product Identifier
  • 4-Biphenyl isocyanate, 97%
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.