Learn More
4-Bromo-1-butano, +98 + %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135 g/mol
70.45€ - 395.97€
CAS 5162-44-7
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135
Número MDL MFCD00000258
Clave InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
Nombre IUPAC 4-bromobut-1-eno
SMILES C=CCCBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10523351
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
173550050
5 mL Frasco de vidrio
70.45€
5 ml
10533351
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
173550250
25 mL Frasco de vidrio
240.20€
25 ml
10543351
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
173550500
50 mL Frasco de vidrio
395.97€
50 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
5162-44-7
135
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
21241
C=CCCBr
C4H7Br
MFCD00000258
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
4-bromobut-1-eno
Especificaciones
4-Bromo-1-butene
5162-44-7
100.0
1.3300g/mL
1°C
98+%
BrCH2CH2CH=CH2
MFCD00000258
1.33
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromobut-1-eno
21241
98+%
98+%
98.0
Marrón a incoloro
98.0°C to 100.0°C
Auténtico
C4H7Br
1.4595 to 1.4635
01, I, 84
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
C=CCCBr
135
135
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Líquido y vapor altamente inflamables
Declaración de GHS P
EN CASO DE INHALACIÓN:Si la persona respira con dificultad, transportarla al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Si se experimentan síntomas de dificultad respiratoria:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Usar guantes
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 225-937-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.