Learn More
4-bromo-1-metil-1H-imidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813067 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 25676-75-9 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25676-75-9
Fórmula molecular C4H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 161.00
Número MDL MFCD01320501
Clave InChI IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1277653
Nombre IUPAC 4-bromo-1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Punto de ebullición 91°C to 93°C (0.1 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-1-methyl, acmc-1cjr4, 4-bromo-1-methyl-imidazole, 4-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-4-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-bromo-1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 161
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.