Learn More
4-Bromo-2-cloro-6-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3C6H2(OH)(Cl)Br |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.48 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction