Learn More
Ácido 4-bromo-2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081519
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 59748-90-2 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59748-90-2
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.461
Número MDL MFCD00040903
Clave InChI JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
PubChem CID 108829
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza ≥98%