Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-etilbenceno-1-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10395152
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 175278-24-7
Fórmula molecular C8H8BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 283.564
Número MDL MFCD00204178
Clave InChI UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737536
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-etilbencenosulfonilo
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.57
Porcentaje de pureza 95%