Learn More
4-Bromo-2-fluorofenol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
23.95€ - 236.00€
CAS | 2105-94-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4BrFO |
Peso molecular (g/mol) | 191.00 |
Número MDL | MFCD00011722 |
Clave InChI | RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene |
PubChem CID | 2724981 |
Nombre IUPAC | 4-bromo-2-fluorofenol |
SMILES | OC1=CC=C(Br)C=C1F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449732
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10804.06 |
5 g |
23.95€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11459732
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10804.14 |
25 g |
70.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11469732
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10804.22 |
100 g |
236.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
2105-94-4 | |
191.00 | |
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N | |
2724981 | |
OC1=CC=C(Br)C=C1F |
C6H4BrFO | |
MFCD00011722 | |
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene | |
4-bromo-2-fluorofenol |
Especificaciones
4-Bromo-2-fluorophenol | |
1.744 | |
98°C (208°F) | |
1.566 | |
1861281 | |
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-fluorofenol | |
2724981 | |
≥97% |
2105-94-4 | |
82°C to 83°C (10 mmHg) | |
C6H4BrFO | |
MFCD00011722 | |
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene | |
OC1=CC=C(Br)C=C1F | |
191.00 | |
191 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes